Learn More
Neuropilin-1 (CD304) Mouse anti-Human, PE, Clone: U21-1283, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
139.95€ - 275.00€
Especificaciones
| Antígeno | Neuropilin-1 (CD304) |
|---|---|
| Clon | U21-1283 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15824629
|
BD Biosciences
565952 |
25 Tests |
140.00€ 139.95€ / cada uno Ahorro 0.05€ 0.04% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15814629
|
BD Biosciences
565951 |
100 Tests |
275.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Neuropilin-1 (CD304) Monoclonal antibody specifically detects Neuropilin-1 (CD304) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
| Neuropilin-1 (CD304) | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| Mouse | |
| Cell Biology | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Recombinant Human Neuropilin-1 | |
| Primary |
| U21-1283 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Neuropilin; NRP; NP1; Blood dendritic cell antigen 4; BDCA-4; VEGF165R | |
| IgG2b κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions and unconjugated antibody and free PE were removed. |
For Research Use Only.