Learn More
neuron navigator 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | neuron navigator 1 |
|---|---|
| Concentración | 0.21 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16810395
|
Proteintech
20807-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16800395
|
Proteintech
20807-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NAV1 belongs to the neuron navigator family and is expressed predomitly in the nervous system. The encoded protein contains coiled-coil domains and a conserved AAA domain characteristic for ATPases associated with a variety of cellular activities. This gene is similar to unc-53, a Caenorhabditis elegans gene involved in axon guidance. The exact function of this gene is not known, but it is thought to play a role in in neuronal development and regeneration. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
| neuron navigator 1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q8CH77, Q8NEY1 | |
| 215690, 685707, 89796 | |
| neuron navigator 1 Fusion Protein Ag14747 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NAV1 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1151, KIAA1213, NAV1, neuron navigator 1, POMFIL3, steerin 1, STEERIN1, Unc 53 homolog 1, unc53H1 | |
| NAV1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |