Learn More
Neurogenin-3 Antibody (PCRP-NEUROG3-1E10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30156016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30156016 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30156016
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314029CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunoprecipitation,Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neurogenin-3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-NEUROG3-1E10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-lengthNeurogenin-3protein (Uniprot: Q9Y4Z2)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b