Learn More
Neurogenin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
178.50€ - 502.95€
Especificaciones
| Antígeno | Neurogenin-2 |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18658187
|
Novus Biologicals
NBP2-41195-0.025mg |
0.025 mg |
189.00€ 178.50€ / 0.03 miligramo Ahorro 10.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18106998
|
Novus Biologicals
NBP2-41195 |
0.1 mg |
532.00€ 502.95€ / 0.10 miligramo Ahorro 29.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Neurogenin-2 Polyclonal specifically detects Neurogenin-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| Neurogenin-2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 63973 | |
| Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human NGN2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of NGN2. Amino Acid Squence: CAGSDMDYWQPPPPDKHRYA | |
| Primary | |
| NGN2 antibody is predicted to not cross-react with neurogenin 1. |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Atoh4, BHLHA8, bHLHa8MGC46562, Class A basic helix-loop-helix protein 8, Math4A, neurogenin 2, neurogenin-2, ngn-2, NGN2, Protein atonal homolog 4 | |
| NEUROG2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 30 kDa |