missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-1 Antibody (OTI3F9), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148576 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148576

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP272948CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurogenin-1 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurogenin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F9
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AKA, BHLHA6, bHLHa6NGN-1, Class A basic helix-loop-helix protein 6, Math4C, NeuroD3, NEUROD3neurogenic differentiation 3, Neurogenic basic-helix-loop-helix protein, Neurogenic differentiation factor 3, neurogenin 1, neurogenin-1, NGN, NGN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NEUROG1 (NP_006152) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4762
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.