missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neurofilament (NEFL) Monoclonal Antibody (OTI1F5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF814555
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Neurofilament (NEFL) Monoclonal antibody specifically detects Neurofilament (NEFL) in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| Neurofilament (NEFL) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P07196 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 4747 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| OTI1F5 | |
| Unconjugated | |
| NEFL | |
| 68 kDa neurofilament protein; AI847934; CMT1F; CMT2E; FLJ53642; light molecular weight neurofilament protein; micro glutamic acid-rich protein; NEF3; Nefl; nefl.L; neurofilament; neurofilament 3; neurofilament L subunit; neurofilament light; neurofilament light polypeptide; neurofilament protein; neurofilament protein L; neurofilament protein, light chain; neurofilament subunit NF-L; neurofilament triplet L protein; neurofilament, light L homeolog; neurofilament, light polypeptide; neurofilament, light polypeptide 68kDa; neurofilament, light polypeptide L homeolog; neurofilament-l; neurofilament-light; Nf68; NFL; NF-L; NFM; NF-M; NLC; OTTHUMP00000196614; PPP1R110; protein phosphatase 1, regulatory subunit 110; XELAEV_18018673mg; XNF-L | |
| Synthetic peptide (the amino acid sequence is considered to be commercially sensitive) within Human NEFL (NP_006149). The exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido