Learn More
Neurofascin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Neurofascin |
|---|---|
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16844845
|
Proteintech
26351-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16834845
|
Proteintech
26351-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Neurofascin encodes an L1 family immunoglobulin cell adhesion molecule with multiple IGcam and fibronectin domains. The protein functions in neurite outgrowth, neurite fasciculation, and organization of the axon initial segment (AIS) and nodes of Ranvier on axons during early development. Both the AIS and nodes of Ranvier contain high densities of voltage-gated Na+ (Nav) channels which are clustered by interactions with cytoskeletal and scaffolding proteins including this protein, gliomedin, ankyrin 3 (ankyrin-G), and betaIV spectrin. This protein links the AIS extracellular matrix to the intracellular cytoskeleton. Neurofascin undergoes extensive alternative splicing, and the full-length nature of some variants has not been determined.Especificaciones
| Neurofascin | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| O94856, P97685, Q810U3 | |
| 116690, 23114, 269116 | |
| Neurofascin Fusion Protein Ag24165 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NFASC |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0756, Neurofascin, neurofascin homolog (chicken), NF, NFASC, NRCAML | |
| NFASC | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |