missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Neurofascin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18046491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18046491 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18046491

Marca: Invitrogen™ PA5144624

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neurofascin Polyclonal Antibody for Western Blot

Neurofascin encodes an L1 family immunoglobulin cell adhesion molecule with multiple IGcam and fibronectin domains. The protein functions in neurite outgrowth, neurite fasciculation, and organization of the axon initial segment (AIS) and nodes of Ranvier on axons during early development. Both the AIS and nodes of Ranvier contain high densities of voltage-gated Na+ (Nav) channels which are clustered by interactions with cytoskeletal and scaffolding proteins including this protein, gliomedin, ankyrin 3 (ankyrin-G), and betaIV spectrin. This protein links the AIS extracellular matrix to the intracellular cytoskeleton. Neurofascin undergoes extensive alternative splicing, and the full-length nature of some variants has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurofascin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300
génica NFASC
N.º de referencia del gen P97685, Q810U3
Alias de gen AA387016; D430023G06Rik; DKFZp686P2250; KIAA0756; KIAA0756FLJ46866; mKIAA0756; neurofascin; neurofascin homolog; NF; Nfasc; NRCAML
Símbolos de los genes NFASC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of mouse Neurofascin. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116690, 269116
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.