Learn More
Neurofascin Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30144369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30144369 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30144369
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP297101CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
Neurofascin Polyclonal antibody specifically detects Neurofascin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neurofascin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686P2250, KIAA0756FLJ46866, neurofascin, neurofascin homolog, neurofascin homolog (chicken), NF, NRCAML
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Neurofascin (Accession#: O94856-12; Met1-Gln939)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23114
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG