missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NeuroD6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15584222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15584222 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15584222

Marca: Invitrogen™ PA540540

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MCRKFSRECE DQKQIKKPES FSKQIVLRGK SIKRAPGEET EKEEEEEDRE Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 79%; Rat: 100%.

NEUROD6 contains 1 basic helix-loop-helix (bHLH) domain. It activates E box-dependent transcription in collaboration with TCF3/E47 and may be a trans-acting factor involved in the development and maintenance of the mammalian nervous system. It transactivates the promoter of its own gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NeuroD6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica NEUROD6
N.º de referencia del gen Q96NK8
Alias de gen ATH2; Atoh2; atonal homolog 2; bHLHa2; brain my051 protein; class A basic helix-loop-helix protein 2; Helix-loop-helix protein mATH-2; MATH2; Math-2; My051; Neurod6; neurogenic differentiation 6; neurogenic differentiation factor 6; neuronal differentiation 6; Nex; Nex1; Nex1m; protein atonal homolog 2; Protein NEX-1; RGD1562793
Símbolos de los genes NEUROD6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human NEUROD6 (aa 17-66).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.