Learn More
Neuro-2a (mouse neuroblastoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Descripción
Western Blotting, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Brain |
| Descripción | Whole cell lysate (non-denatured) |
| Tampón de lisis | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Método de preparación | Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 200 μg |
| Tampón de almacenamiento | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación. |