Learn More
Beschreibung
NeuN (Fox-3, NEUN, HRNBP3, RBFOX3, RNA binding protein, fox-1) or Fox-1 homolog C, is a 350 amino acid protein that contains one RRM (RNA recognition motif) domain. Localized to both the nucleus and cytoplasm, Fox-3 is suggested to regulate alternative splicing events. Fox-3 is encoded by a gene located on human chromosome 17, which is comprised over 2.5% of the human genome and encodes over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Tumor suppressor p53 is necessary for maintece of cellular genetic integrity by moderating cell fate through DNA repair versus cell death. Malfunction or loss of p53 expression is associated with maligt cell growth and LiFraumeni syndrome. Like p53, BRCA1 is directly involved in DNA repair, though specifically it is recognized as a genetic determit of early onset breast cancer and predisposition to cancers of the ovary, colon, prostate gland and fallopian tubes.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | NeuN |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | RBFOX3 |
| N.º de referencia del gen | A6NFN3, Q8BIF2 |
| Alias de gen | FOX3, Homo sapiens (Human), HRNBP3, NeuN, RBFOX3 |
| Símbolos de los genes | Rbfox3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?