Learn More
NeuN Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 3A4C1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL488-66836-100UL
Código de producto. 16860846
  • 450.00€ / 100 microlitros
Description
Description
The NeuN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeuN. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NeuN antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
NeuN
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
146713
IgG1
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
3A4C1
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis