Learn More
BRAND™ Cámaras de recuento Neubauer
Shop All Brand Products
Click to view available options
Incluye:
Con pinzas de resorte
Sin abrazaderas de resorte
Unit Size:
cada uno
Description
- 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno.
- Los cuatro cuadrados de esquina de gran tamaño marcados con «L» para el recuento de leucocitos se subdividen en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- El cuadrado grande del centro se subdivide en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- El cuadrado grande del centro se subdivide en 25 cuadrados de grupo con lados de 0,2 mm.
- Cada cuadrado de grupo consta de 16 minicuadrados con lados de 0,05 mm, cada uno con un área de 0,0025 mm2.
- Los 5 cuadrados de grupo en el gran cuadrado central se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- Todos los cuadrados de grupo tienen tres líneas de límite en cada lado.
- La línea limitante central determina si las células de la zona marginal deben incluirse o no en el recuento.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
| Cantidad | 1Each |
| Fondo (métrico) | 0,1mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
| Incluye | Con pinzas de resorte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction