Learn More
NETO1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30147935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30147935 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30147935
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299822CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
NETO1 Polyclonal antibody specifically detects NETO1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NETO1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Brain-specific transmembrane protein containing 2 CUB and 1 LDL-receptor classA domains protein 1, BTCL1BCTL1neuropilin and tolloid-like protein 1, FLJ41325, neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NETO1 (Accession#: NP_620416.1; Met 1-Thr 344)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81832
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG