Learn More
Netilmicin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Netilmicin (sulfate) (SCH-20569 (sulfate)) is an active aminoglycoside antibiotic against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria, including certain strains resistant to gentamicin.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Netilmicin sulfate |
| CAS | 56391-57-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H41N5O7.5/2H2SO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | SCH-20569 sulfate |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (138.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | NCC1=CC[C@@H](N)[C@](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](NCC)[C@H](O[C@@]3([H])OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)([H])O1.[2.5H2SO4] |
| Peso molecular (g/mol) | 720.78 |
| Mostrar más |