missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Netilmicin sulfate, MedChemExpress

Código de producto. 16458026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458026 100 mg 100 miligramos
16484177 50 mg 50 miligramos
16460728 5 mg 5 miligramos
16408298 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458026

Marca: Medchem Express HYA0086

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Netilmicin (sulfate) (SCH-20569 (sulfate)) is an active aminoglycoside antibiotic against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria, including certain strains resistant to gentamicin.

Netilmicin (sulfate) (SCH-20569 (sulfate)) is an active aminoglycoside antibiotic against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria, including certain strains resistant to gentamicin.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Netilmicin sulfate
CAS 56391-57-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H41N5O7.5/2H2SO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo SCH-20569 sulfate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (138.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NCC1=CC[C@@H](N)[C@](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](NCC)[C@H](O[C@@]3([H])OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)([H])O1.[2.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 720.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.