Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Nestor
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Diseño en nobuck petróleo
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro, Marrón |
| Diseñar | Nestor |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Nobuck engrasado |
| Tamaño | 49 |
| Material del dedo del pie | Acero |