Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de ajuste D de cuero Nubuck engrasado Nestor
Click to view available options
Tamaño:
41
42
43
44
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
- Parte superior de Nubuck engrasado
- Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec™
- Plantilla antiestática no tejida
- Suela GripForce™ Easy Twist
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Marrón |
| Material de revestimiento | Plata desinfectada Hydro-Tec |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Plantilla antiestática no tejida |
| Material de la suela | Suela GripForce™ Easy Twist |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Tipo de producto | Zapatos de cuero Nubuck engrasado |