missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nestin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno Nestin
Concentración 0.36 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16839004
Ver documentos
Proteintech
19483-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16829004
Ver documentos
Proteintech
19483-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Nestin is a Class VI intermediate filament abundantly produced in the developing central nervous system (CNS) and in early embryonic neuroepithelial stem cells. Nestin has been widely used as a predomit marker for stem/progenitor cells, glioma cells, and tumor endothelial cells. Also, Nestin is a superior angiogenic marker to evaluate neovascularity of endothelial cells in tumors. Highly specific antibodies to human Nestin can aid in characterizing progenitor cells differentiating into distinct lineages, in enhancing the therapeutic potential of human neural stem/progenitor cells in the treatment of CNS diseases or injury, and in identifying neuroepithelial tumor cells. Nestin expression has been observed in pancreatic hematopoietic stem cell populations, and is considered a novel angiogenesis marker of proliferating endothelial cells in colorectal cancer tissue.
Especificaciones

Especificaciones

Nestin
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P21263, P48681, Q6P5H2
10763, 18008, 25491
Peptide
Primary
-20°C
NES
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NES, Nestin
Nes
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado