Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparador Nessleriser
Código de producto. 13131671
Change view
Click to view available options
Descripción:
Kit de actualización Nessleriser 2250
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Incluye:
Par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Soporte
Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 113 mm con émbolos
Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Incluye unitSize
13131671 Kit de actualización Nessleriser 2250 Par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos cada uno
13121671 Nessleriser 2250 Soporte cada uno
13191661 Nessleriser 2150 Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 113 mm con émbolos cada uno
13101671 Nessleriser 2250 Soporte, unidad de iluminación diurna y par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos cada uno
4 options
Código de producto. 13131671
Marca: Lovibond Tintometer™ 172170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El comparador Lovibond Tintometer™ Nessleriser está diseñado para la correspondencia cromática de muestras de color pálido en las que se recomienda una longitud de trayectoria larga para obtener resultados precisos.
  • Comparador de color/colorímetro
  • Utiliza disco comparador estándar
  • Determina las concentraciones químicas en las soluciones
  • Opciones disponibles:
    • Longitud del tubo (250 mm/113 mm)
    • Iluminación (unidad de iluminación o luz ambiental)
    • Émbolos antimenisco de vidrio DB 420
Especificaciones
Descripción Kit de actualización Nessleriser 2250
Incluye Par de tubos Nessler, 250 mm con émbolos
Tipo Comparator Upgrade Kit