Learn More
NES Monoclonal Antibody (OTI3B12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17571144 30 μL 30 microlitros
17551144 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17571144 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809183S
Mouse Monoclonal Antibody
NES Monoclonal antibody specifically detects NES in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno NES
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NDUFAF5
N.º de referencia del gen Q5TEU4
Alias de gen AA166324; C78523; ESTM46; FLJ21841; intermediate filament protein; Nbla00170; Nes; Nestin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NDUFAF5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1