Learn More
NES Monoclonal Antibody (OTI3B12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17571144
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17571144 30 μL 30 microlitros
17551144 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17571144
Marca: Origene Technologies TA809183S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
NES Monoclonal antibody specifically detects NES in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spécification
Antígeno NES
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NDUFAF5
N.º de referencia del gen Q5TEU4
Alias de gen AA166324; C78523; ESTM46; FLJ21841; intermediate filament protein; Nbla00170; Nes; Nestin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NDUFAF5 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.