Learn More
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10756573 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10535983 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10649594 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10756573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376540250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-25-2 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-25-2
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00063204
Clave InChI GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Sinónimo nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
Nombre IUPAC (2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nerol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Índice de refracción 1.4720 to 1.479
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Índice Merck 15, 6560
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido