Learn More
Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16504444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 16504444
Marca: Thermo Scientific Acros 464700010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698387-09-6
Fórmula molecular C30H29ClN6O3
Peso molecular (g/mol) 557.05
Clave InChI JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-[4-({3-cloro-4-[(piridin-2-il)metoxi]fenil}amino)-3-ciano-7-etoxiquinolina-6-il]-4-(dimetilamino)but-2-enamida
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neratinib
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.05