missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neratinib, MedChemExpress

Código de producto. 16457816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457816 100 mg 100 miligramos
16471306 200 mg 200 miligramos
16408048 10 mg 10 miligramos
16403967 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457816

Marca: Medchem Express HY32721

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.

Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Neratinib
CAS 698387-09-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H29ClN6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo HKI-272
Información de solubilidad DMSO : 13.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(OCC2=NC=CC=C2)C=CC(NC3=C(C#N)C=NC4=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C43)=C1
Peso molecular (g/mol) 557.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.04
Porcentaje de pureza 96.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.