Learn More
Neratinib, MedChemExpress
Código de producto. 16403967
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16403967 50 mg 50 miligramos
16471306 200 mg 200 miligramos
16457816 100 mg 100 miligramos
16408048 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16403967
Marca: Medchem Express HY32721
MedChemExpress Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neratinib
CAS 698387-09-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H29ClN6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo HKI-272
Información de solubilidad DMSO : 13.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(OCC2=NC=CC=C2)C=CC(NC3=C(C#N)C=NC4=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C43)=C1
Peso molecular (g/mol) 557.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.04
Porcentaje de pureza 96.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease