Learn More
Nepsilon-Boc-Nalfa-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475418 25 g 25 g
15465418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59182.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 71989-26-9 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
It is used to prepare dimeric RGD peptide-paclitaxel conjugate as model for integrin-targeted drug delivery. It is also used to synthesize DOTA-conjugated multivalent cyclic-RGD peptide dendrimers for tumor targeting and imaging use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para preparar el conjugado dimerico péptido RGD-paclitaxel como modelo para la administración de fármacos dirigidos a la integrina. También se usa para sintetizar dendrímeros de péptido cíclico multivalente de tipo RGD conjugados con DOTA para el tratamiento de tumores y la adquisición de imágenes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-26-9
Fórmula molecular C26H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 468.55
Número MDL MFCD000371
Clave InChI UMRUUWFGLGNQLI-ANBDAQEENA-N
Sinónimo fmoc-lys boc-oh, fmoc-lys boc, na-fmoc-ne-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-nepsilon-boc-l-lysine, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-l-lysine, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine, n-fmoc-n'-boc-l-lysine, n-alpha-fmoc-n-epsilon-tert-boc-l-lysine, n, a-fmoc-n, a-boc-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 2724628
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Boc-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4217767
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −12° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.54
Porcentaje de pureza 98%