Learn More
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-L-lysine-2,6,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine-2,6,6-D3 |
| Fórmula molecular | C14 D3 H17 N2 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine-2,6,6-d3, (2 S)-2-Amino-6-[[(benzyloxy)carbonyl]amino]hexanoic-2,6,6-d3 acid, N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine-2,6,6-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12 H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1/i9D2,12 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCC[C@]([2 H])(N)C(=O)O)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2 S)-2-amino-2,6,6-trideuterio-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 283.338 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.161 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |