missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neprilysin/CD10 Antibody (MME/8376R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30168650 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30168650

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP320771JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Neprilysin/CD10 Monoclonal antibody specifically detects Neprilysin/CD10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neprilysin/CD10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MME/8376R
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Atriopeptidase, CALLAmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase), CD10 antigen, CD10), CD10membrane metallo-endopeptidase variant 1, Common acute lymphocytic leukemia antigen, DKFZp686O16152, EC 3.4.24, EC 3.4.24.11, Enkephalinase, EPN, membrane metallo-endopeptidase, membrane metallo-endopeptidase variant 2, MGC126681, MGC126707, NEPmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral endopeptidase 24.11, SFE, Skin fibroblast elastase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Neprilysin/CD10 protein fragment (aa 1-500) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.