missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nephrin (NPHS1) Monoclonal Antibody (OTI12D7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17632732
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17632732 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17632732 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF813415

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nephrin (NPHS1) Monoclonal antibody specifically detects Nephrin (NPHS1) in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno Nephrin (NPHS1)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI12D7
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica Nphs1
N.º de referencia del gen O60500
Alias de gen CNF; Nephrin; nephrin 1; NephrinB; nephrosis 1 homolog, nephrin; nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin); nephrosis 1, nephrin; NPHN; NPHS1; NPHS1 nephrin; NPHS1, nephrin; renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1077-1241 of human NPHS1 (NP_004637) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.