Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de neopreno Neotop™ serie 29-500
Código de producto. 11767593 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11767593 7 12 pares
11787583 10 12 pares
12475170 11 12 pares
12455170 9 12 pares
12660822 8 12 pares
5 options
Código de producto. 11767593
Marca: Ansell™ 29500070BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas. Los guantes de inmersión de neopreno Ansell Edmont™ Neotop™ serie 29-500 protegen frente a una amplia gama de ácidos, cáusticos, alcoholes y numerosos disolventes.
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas.Los guantes de inmersión de neopreno Neotop™ serie 29-500 Ansell Edmont™ protegen frente a una amplia variedad de ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y numerosos disolventes.
  • Suaves, cómodos y absorbentes
  • Ofrecen una flexibilidad superior
  • Contienen caucho natural
  • Causan mucha menos fatiga en las manos que otros guantes de alta resistencia
  • Con forro de borra de algodón puro
  • Entre sus usos se incluyen la agricultura, la química, el refinado de aceite y petróleo, la limpieza y el mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones Industrial
Color Black
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free No
Material Neoprene Blend
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7
Grosor (imperial) 0.7 mil
Grosor (métrico) 0,75 mm
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Recto
Material de revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y muchos disolventes
Serie 29-500