Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno
Código de producto. 11865502 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 29,5mm
12,5 x 17 mm
25 x 31,5mm
3 x 4,5mm
3 x 9 mm
5 x 13 mm
5 x 8 mm
6,5 x 1,5mm
6,5 x 10 mm
8 x 10 mm
8 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Descripción unitSize
11865502 8 x 20 mm 10 metros
11885492 10 x 12 mm 10 metros
11577063 10 x 24 mm 10 metros
11895492 12,5 x 17 mm 10 metros
11587063 12,5 x 29,5mm 10 metros
11825502 25 x 31,5mm 10 metros
11845492 3 x 4,5mm 10 metros
11835502 3 x 9 mm 10 metros
11845502 5 x 13 mm 10 metros
11855492 5 x 8 mm 10 metros
10366344 6,5 x 1,5mm 10 metros
11875492 8 x 10 mm 10 metros
11855502 6,5 x 10 mm 10 metros
13 options
Código de producto. 11865502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan en líneas de flujo para líquidos y gases en numerosas aplicaciones.
  • Resistentes al calor, al ozono, a los aceites de petróleo y a los disolventes de hidrocarburos
  • Escala de temperatura: De - 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Descripción 8 x 20 mm
Material Neopreno
Longitud global (métrico) 10 m