Learn More
Kartell™ Juntas tóricas de neopreno
Descripción
- Componente esencial de un desecador de filtración y vacío
- Junta tórica de repuesto
- Extienda un poco de grasa en la junta tórica para ayudar a establecer el vacío inicial
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Para 230 |
| Cantidad | 1Each |
| Tipo de producto | Junta tórica |
| Material | Neopreno |
| Color | Negro |