Learn More
Euro Protection™ Guantes de neopreno resistentes a productos químicos
Descripción
- Negro
- Interior revestido de algodón
- Patrón de agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Patrón de agarre |
| Material | Policloropreno, Caucho |
| Tipo de producto | Guantes de neopreno |
| Tamaño | Pequeño, 7 |
| Grosor (métrico) | 0,7 mm |
| Revestimiento | Interior revestido de algodón |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Longitud (métrico) | 310 mm |