Learn More
Invitrogen™ Kit Neon™ Transfection System de 10 μl
Código de producto. 10124334
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
25 x 2
96 x 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10124334 96 x 2 cada uno
10698888 25 x 2 cada uno
2 options
Código de producto. 10124334
Marca: Invitrogen™ MPK1096
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
3 x 1 ml de tampón de resuspensión R, 3 x 1 ml de tampón de resuspensión T, 2 x 150 ml de tampón electrolítico E, 96 x 10 μl de puntas Neon, 20 tubos de electroporación Neon
Kit de sistema de transfección Neon™ de 10 μl
  • Sin material de origen animal, sin suero y diseñado específicamente para su uso con el sistema de transfección Neon
  • Se utiliza para volúmenes de transfección de 10 μl, que contienen 5 x 104–2 x 105 células adherentes o 1 x 106– 5 x 105 células de suspensión.
  • Las células que se han transfectado mediante las puntas Neon de 10 μl están listas para lavarse y colocarse en una placa de cultivo de varios pocillos
ARNhc adenoviral, cultivo celular, transfección plasmídica de ARNhc y miARN, ARNi, transfección de ARNi, investigación epigenética de ARNi y ARN no codificante, ARNi retroviral, transfecciones de células madre y células primarias, transfección de ARNip sintético, transfección, ARNi vectorial, ARNip
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente, bajo en proteínas, sin componentes xenobióticos, factores de crecimiento reducidos, suero reducido
Contenido y almacenamiento • 3 tampones de resuspensión R de 1 ml
• 3 tampones de resuspensión T de 1 ml
• 2 tampones electrolíticos E de 150 ml
• 96 Puntas Neon™ de 10 µl
• 20 tubos de electroporación Neon™
Almacenar la caja de tampones a 4 °C y las cajas de puntas y tubos a temperatura ambiente.
Tipo de célula Célula madre, célula primaria, célula difícil de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico, ARNip sintético
Transfection Technique Electroporación
Concentración 10 x 10^4-2 x 10^5 células/ml (células adherentes), 1 x 10^6-5 x 10^5 células/ml
Para utilizar con (equipo) Sistema de transfección Neon™
Para utilizar con (aplicación) Transfección
N.º de reacciones 96 x 2
Línea de productos Neón
Tipo de producto Sistema de transfección
Cantidad 96 × 2 reacciones
Compatible con suero
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida 2x10^4 - 6 x10^8 células; varía según el tipo de célula
Tipo de sistema Sistema de transfección Neon™
Volumen de la muestra (métrico) 10 µl, 10 µl