Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 1-Channel Tubes
Neon NxT Electroporation System 1-Channel Tubes are designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 1-Channel Pipette.
178.00€ - 696.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Neon™ NxT Electroporation System
Para utilizar con (aplicación) Transfección, Transfection
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18065321
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
NT96
96 tubes
696.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30245030
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
NT24
24 Tubes
178.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Neon NxT Electroporation System 1-Channel Tubes are designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 1-Channel Pipette (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Each Neon NxT Electroporation System Kit for 25 x 2 reactions (Cat. Nos. N1025 and N10025) comes with eight 1-channel tubes, and each Neon NxT Electroporation System Kit with 1-Channel Tubes for 96 x 2 reactions (Cat. Nos. N1096 and N10096) comes with 32 1-channel tubes. This pack of additional tubes is offered for those wishing to use single tubes per reaction depending on their experimental setup or for reactions with the 1-channel pipette when predominately using the 8-channel pipette and utilizing kits that contain the 8-channel tubes.
Especificaciones
Especificaciones
Neon™ NxT Electroporation System
Transfección, Transfection
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 1-Channel Tubes