Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes
Código de producto. p-7229403
Click to view available options
N.º de reacciones:
25 × 2 reacciones
96 × 2 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 96
Código de producto. 17829444
Marca: Invitrogen™ N1025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 1 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 1 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 1 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 50 mL Electrolytic E10 Buffer; store at 4°C
• 25 reaction tips
• 8 electroporation 1-channel tubes
Tipo de célula Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Formato Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Electroporación
Para utilizar con (equipo) Neon™ NxT Electroporation System
Para utilizar con (aplicación) Transfección
N.º de reacciones 25 × 2 reacciones
Tipo de producto Pipette Tip
Cantidad 25 x 2 reactions
Volumen de la muestra (métrico) 10 μL