Learn More
Neomycin sulfate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Descripción
Neomycin sulfate, an aminoglycoside antibiotic, exerts antibacterial activity through irreversible binding of the nuclear 30S ribosomal subunit, thereby blocking bacterial protein synthesis. Neomycin sulfate is a known phospholipase C (PLC) inhibitor. Neomycin sulfate potently inhibits both nuclear translocation of angiogenin and angiogenin-induced cell proliferation and angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neomycin sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H52N6O25S3 |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | H2O : 250 mg/mL (275.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)O[C@@H]1CN.[3H2SO4] |
| Peso molecular (g/mol) | 908.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 908.88 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.