Learn More
Hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidrato de dihidrochalcona y neohesperidina es un agente edulcorante flavonoide con potente actividad antioxidante. Es un agente antioxidante. Edulcorante artificial.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mm (con calor).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada – 20 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neohesperidin dihydrochalcone hydrate |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Índice Merck | 14,6452 |
| Información de solubilidad | Soluble in water to 100 mM (with heating). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 612.58 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Forma física | Polvo cristalino |