Learn More
Nelfinavir Mesylate, MedChemExpress
Description
Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a broad-spectrum, anticancer agent.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Nelfinavir Mesylate |
| CAS | 159989-65-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H49N3O7S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AG 1343 Mesylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (150.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2.CS(=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 663.89 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?