missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nelfinavir, MedChemExpress

Código de producto. p-200099010
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16496418

Marca: Medchem Express HY15287

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.

Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nelfinavir
Forma física Solid
CAS 159989-64-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H45N3O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo AG1341
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2
Peso molecular (g/mol) 567.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.78
Porcentaje de pureza 96.9%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado