missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEK1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16845425 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16845425 20 μL 20 microlitros
16835425 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16845425

Marca: Proteintech 271461AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein family, a group of intracellular lipid receptors. Like most members, the encoded protein contains an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain.

Especificaciones

Antígeno NEK1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NEK1
N.º de referencia del gen Q96PY6
Alias de gen KIAA1901, NEK1, NimA related protein kinase 1, NY REN 55
Símbolos de los genes Nek1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NEK1 Fusion Protein Ag25970
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290705, 4750
Especies diana Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.