Learn More
Neferine, MedChemExpress
Código de producto. 16481408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16481408 5 mg 5 miligramos
16474837 50 mg 50 miligramos
16463866 25 mg 25 miligramos
16438988 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16481408
Marca: Medchem Express HYN0441
MedChemExpress Neferine is a major bisbenzylisoquinline alkaloid. Neferine strongly inhibits NF-κB activation.
Neferine is a major bisbenzylisoquinline alkaloid. Neferine strongly inhibits NF-κB activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neferine
CAS 2292-16-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H44N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo (-)-Neferine
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (200.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C[C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)C=C1OC4=CC5=C(C=C4OC)CCN(C)[C@@H]5CC6=CC=C(OC)C=C6
Peso molecular (g/mol) 624.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.77
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death