missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terumo™ Agujas
Click to view available options
Calibre de aguja:
27 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Yellow |
| Calibre de aguja | 27 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0.4 mm |
| Tipo de producto | Aguja |
| Longitud de la aguja (métrico) | 21 mm |
| Esterilidad | Estéril |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido