Learn More
BRAND™ Llave de paso de la válvula de aguja y llave de paso de bureta lateral
Código de producto. 10334901 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta de 2 a 10 ml
Bureta de 25 ml
Bureta de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10334901 Bureta de 2 a 10 ml cada uno
10604461 Bureta de 25 ml cada uno
10048090 Bureta de 50 ml cada uno
3 options
Código de producto. 10334901
Marca: BRAND™ 82120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llave de paso con husillo de válvula de PTFE intercambiable, un tapón y un dispositivo de retención.
  • Carcasa de la válvula con punta de bureta de vidrio borosilicatado 3.3 de precisión
  • Husillo de válvula de PTFE intercambiable, tapón de PP y dispositivo de retención
  • Abertura de la válvula de 0 a 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Diámetro (métrico) Entre 0 y 2,5 mm
Para utilizar con (equipo) Bureta de 2 a 10 ml