Learn More
BTX™ Electrodo platino en forma de L con aguja
Descripción
- Permite la transfección precisa para una mayor facilidad y eficacia en tejidos frágiles
- Electrodos en forma de L disponibles con una longitud de punta de 3 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes de tejidos ex vivo o in vivo, transferencia nuclear |
| Para utilizar con (equipo) | ECM™ 830, ECM™ 2001 |
| Material | Platinum |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Aguja PT |
| Tensión | De 0 a 100 VCC |
| Descripción | Needle L-Shaped Platinum Electrode, 3 mm |
| Forma del electrodo | L-Shaped |
| Incluye | Solo electrodo |
| Longitud del electrodo (imperial) | 0.12 in. |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.