Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Removable Needle for Thermo Scientific RSH Autosampler
Código de producto. 13129185
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
Longitud (métrico):
57 mm
85 mm
Diámetro exterior (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Volumen (métrico) Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
13129185 26 G 10 μl 85 mm 0,47 mm paquete de 2
13119185 26 G 10 μl 57 mm 0,47 mm paquete de 2
13139185 26 G 5 μl 57 mm 0,47 mm paquete de 2
13169175 23 G 5 μl 57 mm 0,63 mm paquete de 2
13179175 23 G 5 μl 85 mm 0,63 mm paquete de 2
13189175 26 G 5 μl 85 mm 0,47 mm paquete de 2
13199175 23 G 10 μl 57 mm 0,63 mm paquete de 2
13109185 23 G 10 μl 85 mm 0,63 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13129185 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 037877
Agujas de repuesto para su uso con el muestreador automático RSH Thermo Scientific
  • Aguja de repuesto para su uso con el muestreador automático RSH Thermo Scientific
  • Aguja extraíble
  • Punta cónica
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Longitud (métrico) 85 mm
Tipo de producto Aguja extraíble
Cantidad 2/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático Thermo RSH