Learn More
Trajan Scientific and Medical™ El kit de limpieza de agujas incluye alambres de estilete y pinzas SGE
Descripción
- Limpieza eficaz de las aguja de las jeringas
- Disponible en formato kit o como pieza de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tubo de alambres de estilete de 150 mm × 0,10 mm de DE, tubo de alambres de estilete de 150 mm × 0,15 mm de DE, tubo de alambres de estilete de 150 mm × 0,20 mm de DE, concentrado de solución de limpieza de 20 ml, pinzas |
| Tipo de producto | Kit de limpieza de aguja |