missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NEDD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11346603
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11346603 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11346603

Marca: Invitrogen™ PA518626

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1 (NEDD1) is required for mitosis progression. NEDD1 promotes the nucleation of microtubules from the spindle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno NEDD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Nedd1
N.º de referencia del gen Q8NHV4
Alias de gen GCP-WD; Nedd1; Nedd-1; NEDD1 gamma-tubulin ring complex targeting factor; neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 1; protein NEDD1; TUBGCP7
Símbolos de los genes Nedd1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (NQTRNSEKFEKPEN) corresponding to the internal amino acids of NEDD1 (aa 520-534).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121441
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.